SIK7738-10
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H18N2O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.18
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
assay
≥97%
Legal Information
Product of SiKEMIA
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c