Key Documents
L023050
Sigma-Aldrich
Desbloqueo DCA
configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
About This Item
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Quality Level
type
for DNA synthesis
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
storage condition
dry at room temperature
concentration
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
impurities
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibility
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Preparation Note
Tolueno / ácido dicloroacético 97/3 (v/v)
Other Notes
La disolución de desbloqueo que contiene ácido dicloroacético (DCA) en tolueno elimina el grupo protector dimetoxitritilo (DMT) del resto 5′hidroxilo de los nucleótidos ya incorporados en el ácido nucleico en crecimiento, antes de la adición de la siguiente fosforamidita. La eliminación del DMT permite al resto 5′hidroxilo desprotegido reaccionar con una nueva fosforamidita en una posterior reacción de extensión.
Legal Information
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup