D45606
3-(Dibutylamino)propylamine
98%
Sinónimos:
N,N-Dibutyl-1,3-propanediamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4463 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN(CCCC)CCCN
InChI
1S/C11H26N2/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12/h3-12H2,1-2H3
InChI key
KYCGURZGBKFEQB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?