Merck
D146609
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylanisole
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)