BR92754
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 1000 mL
Sinónimos:
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck42 mm
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 92754
capacidad
1000 mL
volumen
1000 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)