Documentos clave
BR780771
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
blue
Sinónimos:
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiales
blue
polypropylene
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780771
Descripción general
Applications: -196 °C to +121 °C.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)