Documentos clave
BR144388
BRAND® stopper
red rubber, H 25 mm, top diam. 22 mm
Sinónimos:
Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiales
red rubber
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144388
Altura
25 mm
fondo diám.
17 mm
parte superior diám.
22 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)