BR143854
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 500 mL, GL 25 narrow neck
Sinónimos:
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Junta
Joints threaded neck (GL 25)
Características
label no label
vented
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 143854
capacidad
500 mL
diám. × Al
76 mm × 189 mm
Adaptador
GL 25 narrow neck
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)