Merck
A80602
Sigma-Aldrich
5-Aminotetrazole monohydrate
97%
Sinónimos:
Tetrazol-5-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3N5 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
103.08
Beilstein:
108872
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
198-204 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
Clave InChI
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Useful reagent in condensation reactions to form, for example, pyrimidines.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 1267-1267 (1993)
Annamaria Halasz et al.
Chemosphere, 241, 125008-125008 (2019-10-12)
Tetrazoles have wide industrial applications, notably in the pharmaceutical industry. Tetrazole derivatives such as bis(1H-tetrazol-5-yl)amine (H2BTA) have recently been considered by the defense industry as high nitrogen composite propellants. Photodegradation studies under solar simulating conditions showed that H2BTA was partially
Indian J. Chem. B, 32, 886-886 (1993)