333662
1H-1,2,3-Triazole
97%
Sinónimos:
2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
203 °C/752 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
densidad
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1c[nH]nn1
InChI
1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Clave InChI
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Crystalline framework materials: Research on triazole carboxylic acid ligand has demonstrated its application in smart crystalline framework materials, notably for fluorescence sensing and catalytic reduction of p-nitrophenol, illustrating its utility in chemical sensing and environmental applications (Lv et al., 2023).
- PXR receptor modulation: 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamides have been optimized as potent and selective inverse agonists and antagonists of the PXR receptor, providing insights into the design of receptor-specific drugs (Li et al., 2022).
- Large-scale synthesis: The large-scale synthesis of a Notum inhibitor employing a modified Sakai reaction illustrates the importance of 1H-1,2,3-triazole in the production of biochemical reagents, which can be essential in medical research and drug development (Atkinson et al., 2022).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?