937789
Electrode
Thin Film Flexible PET, Circle 1cm2
Sinónimos:
SE45
About This Item
Productos recomendados
descripción
Electrode coating: Au 3 µin
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
substrate (PET (transparent))
electrode diam.
9.6 mm
electrode surface area
1 cm2
tamaño
49 × 16 × 0.17 mm
peso
0.759 g
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)