932264
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
Sinónimos:
PFO-BPy
About This Item
Fórmula lineal:
(C39H46N2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
mol peso
Mw ≥10,000 Da by GPC
Nivel de calidad
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
solubilidad
THF: soluble
chloroform: soluble
λmáx.
360 nm±5 nm in THF
fluorescencia
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
Energía orbital
HOMO 6.2 eV
LUMO 2.8 eV
Categorías relacionadas
Aplicación
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)