922943
TpOx-Ph-p-CF3
Sinónimos:
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(4-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-CF3 Series
About This Item
Productos recomendados
descripción
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nivel de calidad
anchura de banda
2.94 eV (Optical, Solution state)
temperatura de transición
crystalline phase to discotic phase 145 °C (heating)
isotropic phase to discotic phase 276 °C (cooling)
discotic phase to isotropic phase 281 °C (heating)
discotic phase to crystalline phase <74 °C (cooling)
solubilidad
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg/mL, DMSO < 0.23 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmáx.
271 nm in ethyl acetate
ε (coeficiente de extinción)
104,000 M-1cm-1
fluorescencia
λem 526 nm, quantum yield 0.51 (pSS(nm) = 255; Fluorescence lifetime (ns) = 7.31)
Energía orbital
HOMO -5.44 eV (CV)
LUMO -2.5 eV (CV)
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.