861839
L-(+)-Canavanine sulfate salt monohydrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(=NH)NHOCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2SO4·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
292.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D +17.3°, c = 2 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
O.OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S.H2O/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4;/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4);1H2/t3-;;/m0../s1
Clave InChI
BNZYVMUIGJIRTN-QTNFYWBSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Christopher Bruhn et al.
Nature communications, 11(1), 4154-4154 (2020-08-21)
The DNA damage response (DDR) coordinates DNA metabolism with nuclear and non-nuclear processes. The DDR kinase Rad53CHK1/CHK2 controls histone degradation to assist DNA repair. However, Rad53 deficiency causes histone-dependent growth defects in the absence of DNA damage, pointing out unknown