734381
2-Methylpropene-13C4 (gas)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Isobutylene-13C4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
gas
bp
-6.9 °C (lit.)
mp
-140 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH3])=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
VQTUBCCKSQIDNK-JCDJMFQYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
nwg
flash_point_f
-112.0 °F - closed cup
flash_point_c
-80 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)