720631
2-(Trimethylsilyl)-2,3-pentadiene
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-1-(trimethylsilyl)allene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16Si
Número de CAS:
Peso molecular:
140.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.444
densidad
0.746 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC=C=C(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-6-7-8(2)9(3,4)5/h6H,1-5H3
Clave InChI
JGOGDIIEKVYPFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
Catalyst for:
- Oxidative cyclization with chlorine to give chloro- and acetoxybenziodoxaboroles and a self-assembled tetrameric macrocyclic structure
- Preparation of allylic alcohols or enone derivatives using boronic acid as catalyst
Catalyst for:
- Preparation of acylsulfoximines via N-acylation of sulfoximines with aliphatic acids
- Direct amide bond formation
- Regioselective preparation of substituted triazole derivatives via dipolar cycloaddition of unsaturated carboxylic acids with azides
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)