Merck
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
Sinónimos:
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
>85%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
Clave InChI
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
124.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)