Merck
690104
Sigma-Aldrich
3-(4-Azidophenyl)propionic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
Beilstein:
4424312
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
Clave InChI
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)