673587
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II)
Sinónimos:
Pd(II) meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mp
>300 °C (dec.)
λmáx.
400 nm in acetone
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Pd]n56
InChI
1S/C44H8F20N4.Pd/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;/h1-8H;/q-2;+2/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;
Clave InChI
GRRRJZUTYPIXFO-HQJDZOCDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.