Merck
664073
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
97%
Sinónimos:
(+)-5,6,7,8-Tetrahydro-8-methylindan-1,5-dione, (+)-7,7a-Dihydro-7α, β-methyl-1,5(6H)-indandione, (S)-(+)-Hajos-Parrish diketone, (S)-Hajos dione, (S)-Hajos ketone, (S)-Hajos-Wiechert ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
1619112
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
57-64 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CCC2=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10-5-4-8(11)6-7(10)2-3-9(10)12/h6H,2-5H2,1H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(S)-(+)-Hajos-Parrish diketone can be used as a reactant in:
  • The total synthesis of steroidal alkaloids cortistatins.
  • The stereoselective preparation of hydroanthracenol and related polycyclic compounds via Ti(Oi-Pr)4-promoted photoenolization Diels-Alder reaction.
  • The synthesis of γ,γ-disubstituted allyldiboron compounds by reacting with allylic 1,1-diboronate reagents via Cu-catalyzed borylation and 1,2-addition reaction.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Construction of key building blocks towards the synthesis of cortistatins
Indu S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(13), 2432-2446 (2020)
Cu-Catalyzed Diastereo-and Enantioselective Reactions of γ, γ-Disubstituted Allyldiboron Compounds with Ketones
Zanghi JM and Meek SJ
Angewandte Chemie (International ed. in English), 8(1), 1-10 (2020)
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)