38534
Polylactic acid
Mw ~60,000
Sinónimos:
Poly(2-hydroxypropionic acid)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~30,000
Mw ~60,000
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It can be used to prepare PLA/polyvinyl alcohol wound dressing membrane through electrospinning and coating method. The coating of PLA improves the mechanical strength of nanofiber and acts as a protective layer to control the release of drug to the wound site.
It can also be used to synthesize free-standing, flexible ultra-thin PLA nanofilms which can act as a matrix for adhesion, spreading, and proliferation of skeletal muscle cells.
Características y beneficios
- Biocompatibility
- Lower toxicity
- Low cost
- Better encapsulation
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.