661589
Oleic acid-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinónimos:
9-Octadecenoic-1-13C acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)