Merck
654558
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)-anilin
97%
Sinónimos:
4-(2-Thienyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
175.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
74-78 °C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H9NS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H,11H2
Clave InChI
WPNWHSQJRALLBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)