647659
Acetophenone oxime
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
118-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
55-60 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(=N/O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3/b9-7+
Clave InChI
JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)