605913
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Sinónimos:
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
Clave InChI
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)