588415
Cyclopentylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
126 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
Clave InChI
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in:
- Cross coupling reactions with quinones or aromatic amines
- Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
- Ruphos-mediated Suzuki cross coupling reactions
Nota de análisis
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?