579440
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) methylphosphonate
98%
Sinónimos:
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) P-methylphosphonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.339 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
phosphonate
cadena SMILES
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
Clave InChI
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used as homogenous organic catalytic system and as a catalyst for phosphorylation of polyfluoroalkanols
Reactant for:
- Synthesis of fluorescently labeled discodermolide for studying its binding to tubulin
- Cross metathesis / phosphonate-based intramolecular olefination
- Olefination for the synthesis of the anticancer microtubule-stabilizing macrolide, (-)-dictyostatin
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?