567159
1,1′-Bis(phenylphosphinidene)ferrocene
97%
Sinónimos:
1,1′-(Ferrocenediyl)phenylphosphine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
88-92 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13P.Fe/c1-2-8-14(9-3-1)17(15-10-4-5-11-15)16-12-6-7-13-16;/h1-13H;
Clave InChI
HKOUDNXXOXEYNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation of macrocyclic tridentate ferrocenylphosphine ligands
- Preparation of phosphorus-bridged ferrocenophane with syn and anti conformations
- Reaction with phenyllithium and chlorophosphine to give ferrocenediyl ligand and its rhodium complex catalyst for selective hydroformylation of alkenes
- Ring-opening reactions via ring slippage
- Preparation of palladium chloro (ferrocene-bridged)phosphine-phosphonite complex for catalysis of Heck reaction of iodobenzene with Me acrylate
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)