54911
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate
technical
Sinónimos:
2-Hydroxybiphenyl sodium salt tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O.Na.4H2O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;;/h1-9,13H;;4*1H2/q;+1;;;;/p-1
Clave InChI
SEVSIOOUCUTMMP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?