456195
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
90%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Clave InChI
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)