Merck
450863
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Gallium tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
GaBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
309.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99.999% trace metals basis
grade:
anhydrous
form:
powder
grade
anhydrous
Quality Level
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gallium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
density
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1