447471
Methyl 10-hydroxydecanoate
technical grade, ≥90%
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H22O3/c1-14-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12/h12H,2-10H2,1H3
Clave InChI
NFJQGHRDVMDLKM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)