400076
(Ethylenediamine)palladium(II) chloride
97%
Sinónimos:
NSC 153155, NSC 209490, Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium, Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Palladium(II) chloride ethylenediamine complex
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>278 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
- Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
- Self-assembly of a ring-in-ring complex
- Metal binding with glycose phosphates
- Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?