Merck
364266
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl-functionalized silica gel
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
Sinónimos:
3-Chloropropyl Silica Gel
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
extent of labeling
~2.5% loading
surface area
~550 m2/g
matrix active group
, ~8% functionalized
particle size
230-400 mesh
pore size
60 Å pore size
SMILES string
O[SiH3].CCCCl
InChI key
HOFHRXMLDKMEBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Útil como un soporte para inmovilizar substratos sobre sílica gel.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1