Merck
302449
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)thexylsilane
95%
Sinónimos:
Chlorodimethyl(1,1,2-trimethylpropyl)silane, Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)chlorosilane, Dimethyl-thexylchlorosilane, Dimethylthexylsilyl chloride, TDSCl, Thexyldimethylsilyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC(CH3)2Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
178.77
Beilstein:
3647960
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
Clave InChI
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Protecting reagent for alcohols and other functional groups. Employed in the synthesis of silicon naphthocyanine and cyclodextrin derivatives, which are useful as antitumor dyes and chiral stationary phases, respectively.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2585-2585 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 347-347 (1994)
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)
N Brasseur et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(3), 415-420 (1994-02-04)
Bis(tert-butyldimethylsiloxy)- (7), bis(dimethylthexylsiloxy)- (8), bis(tri-n-hexylsiloxy)- (9), and bis(dimethyloctadecylsiloxy)silicon 2,3-naphthalocyanines (10) were prepared via substitution of the bis(hydroxy) precursor with the corresponding chlorosilane ligands and characterized by spectroscopic and combustion analyses. They show strong absorption around 780 nm where tissues exhibit