Merck
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
99%
Sinónimos:
Ethyl sarcosinate hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3911182
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
127-128 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or