Merck
216909
Sigma-Aldrich
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NHC10H6SO3NH4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
316.37 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
242-244 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
Clave InChI
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid was used as fluorescent probe to detect the presence of hydrophobic sites in aqueous solutions of copolymers of acrylamide and N-alkyl-acrylamides. 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt hydrate (ANS) was employed as guest molecule to investigate the temperature dependence of affinity behavior of β-cyclodextrin-incorporated poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels with ANS.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Microheterogeneous solutions of amphiphilic copolymers of N-isopropylacrylamide. An investigation via fluorescence methods.
Schild HG and Tirrell DA.
Langmuir, 7(7), 1319-1324 (1991)
Thermosensitive affinity behavior of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels with ?-cyclodextrin moietie.
Wang H-D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1511-1518 (2007)