Merck
206121
Sigma-Aldrich
Platinum(II) bromide
98%
Sinónimos:
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
About This Item
Fórmula lineal:
PtBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
354.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38191304
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
250 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.