174556
4-Methoxy-1-naphthol
≥97%
Sinónimos:
1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
mp
126-129 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
Clave InChI
BOTGCZBEERTTDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?