232491
5-Methoxyresorcinol
98%
Sinónimos:
3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol monomethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
bp
188-189 °C/12 mmHg (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- isorobustin
- substituted linear and angular benzofurocoumarins
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?