114162
Chlorotriphenylsilane
96%
Sinónimos:
TPSCl, Triphenylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
91-94 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15ClSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?