Réactifs organostanniques
![Sample of our Organotin Compounds Exemples de composés organostanniques tirés de notre offre : allyltriphénylstannane, maléate de dibutylétain et chlorure de tributylétain](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/chemical-synthesis/sample-organotin-compounds/sample-organotin-compounds.jpg)
Les réactifs organostanniques sont essentiels à la progression de la chimie organique dans le domaine de la synthèse de composés naturels extrêmement complexes, la création de nouvelles structures chimiques et la formation de liaisons via des réactions connues. Les composés organostanniques, aussi appelés stannanes, comportent au moins une liaison étain-carbone et servent fréquemment de synthons dans les réactions de couplage croisé catalysées par le palladium. Depuis leur première évocation en 1977 par Stille, bon nombre d'applications des réactifs organostanniques sont devenues banales dans la formation de nouvelles liaisons carbone-carbone (C–C) afin de synthétiser des produits naturels et autres petites molécules pour la découverte de médicaments.
La chimie organostannique est encore un domaine actif de la recherche en chimie organométallique qui présente un vaste éventail d'applications en pharmacologie, en agrochimie et en polymérisation. Nos réactifs organostanniques sont destinés à la génération de précurseurs pour le couplage de Stille afin d'obtenir des partenaires de couplage plus complexes, et aux réactions de déshalogénation afin de donner des hydrocarbures dans les séquences de synthèse finales.
Notre offre complète de composés organostanniques inclut les produits suivants :
- Halogénures organostanniques
- Hydrures organostanniques
- Oxydes et hydroxydes organostanniques
- Stannanes hypercoordonnés
- Sels triorganostanniques
Nous proposons également d'autres réactifs organométalliques pour faciliter vos réactions de couplage croisé et la découverte de nouvelles méthodologies de formation de liaisons. Pour découvrir ces composés, rendez-vous sur nos pages dédiées aux réactifs organolithiens, aux réactifs organozinciques, aux réactifs organoaluminiques et aux réactifs organosiliciés.