Merck
Réactifs organoaluminiques
Les réactifs organoaluminiques sont des outils puissants pour la synthèse organique et le développement de nouvelles technologies ; ils jouent aussi un rôle important dans la formation de liaisons via des réactions connues. 
Sélection d'applications : 
  • Certains réactifs organoaluminiques réagissent avec les composés carbonylés pour produire les alcools alléniques ou les alcools homopropargyliques correspondants.
  • Les réactifs organoaluminiques peuvent participer à la résolution cinétique catalysée par le cuivre de malonates d'alcénylcyclopropane.
  • Les composés organoaluminiques cationiques sont potentiellement des catalyseurs d'hydroamination.
  • Les réactifs organoaluminiques sont aussi employés dans les réactions d'additions conjuguées asymétriques du fait de leur disponibilité sur le marché et de leur application avérée dans les réactions de carboalumination.
Comme plusieurs réactifs organoaluminiques présentent une grande sensibilité à l'air et à l'humidité, nous proposons un conditionnement de qualité supérieure en flacons Sure/Seal™ pour prolonger la durée de conservation de ces composés. Avec un flacon d'un volume plus réduit, il faut un nombre plus faible de prélèvements par aiguille pour consommer la totalité du réactif. C'est pourquoi la plupart de nos réactifs organométalliques est en cours de transfert vers un emballage Sure/Seal™ exclusif de 25 ml, afin de réduire les déchets ainsi que la décomposition des réactifs plus instables.
Découvrez comment nos réactifs organoaluminiques peuvent faciliter vos réactions de couplage croisé et accélérer la découverte de nouvelles méthodologies de formation de liaisons. Nous proposons également des réactifs organozinciques et des réactifs organosiliciés pour toutes vos applications organométalliques.