1667916
USP
Tizanidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tizanidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[s]1nc2c(n1)ccc(c2N)Cl
InChI
1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Clé InChI
MURNIACGGUSMAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Tizanidine Hydrochloride
- Tizanidine Tablets
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable