1619039
USP
Spironolactone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17α-(2-Carboxyethyl)testosterone γ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
spironolactone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Clé InChI
UWBICEKKOYXZRG-WNHSNXHDSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable