1601420
USP
Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dichloroethene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2-Dichloroethene solution, 1,2-Dichloroethene in DMSO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clé InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87.00 °C