1601204
USP
1,1-Dichloroethene solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1-Dichloroethene solution, 1,1-Dichloroethene in dimethyl sulfoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
Clé InChI
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Nose
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87.00 °C