1485191
USP
Oxycodone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5α)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, 14-Hydroxydihydrocodeinone, Dihydrone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxycodone
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1
Clé InChI
BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Oxycodone and Acetaminophen Tablets
- Oxycodone and Aspirin Tablets
- Oxycodone Hydrochloride
- Oxycodone Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Oxycodone Hydrochloride Oral Solution
- Oxycodone Terephthalate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable