PHR8801
Oxycodone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Oxycodone N-oxide, (5α)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one 17-oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable