1478618
USP
Ondansetron Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ondansetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Clé InChI
AGQJDIDJKSFVTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Ondansetron
- Ondansetron Hydrochloride
- Ondansetron Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable